Learn More
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378167
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378167
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11378167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022914.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18,4 °C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.101 g/cm3
Siedepunkt 189°C
Menge 1 L
Flammpunkt 87°C (189°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN11L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Chargennummer2415352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Chargennummer2403095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Chargennummer1905836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Chargennummer1989699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >