Learn More
Dimethylsulfoxid, für HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10387791 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10387791
Marke: Fisher Chemical D/4125/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.4 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 189 °C
Menge 2.5 l
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55 mbar bei 20 °C
Viskosität 1.98 mPa*s bei 25 °C
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13 mol