Learn More
Dimethylsulfoxid-d6, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 Ea.
Je 10
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl sulfoxide-d6 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Isotopic |
Dichte | 1,18 g/mL |
Flammpunkt | 88 °C (190 °F) |
Geruch | Merkmal |
Verpackung | Ampullen, vorgeritzt |
Brechungsindex | 1,476 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |