Learn More
Dimethylsulfoxid-d6, 100 % (isotopisch), enthält 0.03 Vol.-% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349977
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
DMSO is a common polar solvent used in NMR, PCR, as a cryoprotectant, and as a universal solvent for many compounds. Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,18 g/mL
Flammpunkt 88 °C (190 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Brechungsindex 1,476
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge Je 2
Schmelzpunkt 20 °C
Siedepunkt 190 °C
Löslichkeitsinformationen Minimum isotopic purity 99.96%
Formelmasse 84.17
Reinheit (%) 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 0,03% v/v TMS