Learn More
Dimethylsulfoxid, >99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
- Dimethyl sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
- A solvent for many organic and inorganic compounds including fats, carbohydrates, dyes, resins, and polymers.
- Used in antifreeze or hydraulic fluids and as a cryopreservative for cell cultures.
- Used in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
- Used as a PCR cosolvent to help improve yields, especially in long PCR.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
CAS | 67-68-5 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.104 g/cm3 bei 20 °C |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig bis fest |
Prozentgehaltsbereich | > 99 % |
Summenformel | C2H6OS |
MDL-Nummer | MFCD00002089 |
Synonym | Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
Mehr anzeigen |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, >99 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur