Learn More
(+)-DimethyleL-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10016093
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-68-4
Summenformel C6H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
MDL-Nummer MFCD00064437
InChI-Schlüssel PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Synonym +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
IUPAC-Name Dimethyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dimethyl L-tartrate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 157°C to 159°C (15.0 hPa)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH(OH)CO2CH3]2
Menge 500 g
Beilstein 03, 510
Fieser 13,124
Spezifischer Drehzustand + 21.00 (20.00°C c=10,H2O)
Spezifische Drehung + 21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (+)-Dimethyl L-tartrate