Learn More
Dimethylisophthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.00 € - 122.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1459-93-4 |
---|---|
Summenformel | C10H10O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 194.19 |
MDL-Nummer | MFCD00008433 |
InChI-Schlüssel | VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester |
PubChem CID | 15088 |
IUPAC-Name | Dimethylbenzol-1,3-Dicarboxylat |
SMILES | COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10225860
|
Thermo Scientific Acros
186510250 |
25 g | Kunststoffflasche |
19.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10675822
|
Thermo Scientific Acros
186515000 |
500 g | Kunststoffflasche |
39.50 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10164250
|
Thermo Scientific Acros
186510025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
122.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1459-93-4 | |
194.19 | |
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N | |
15088 | |
COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC |
C10H10O4 | |
MFCD00008433 | |
dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester | |
Dimethylbenzol-1,3-Dicarboxylat |
Spezifikation
Dimethyl isophthalate | |
1459-93-4 | |
Weiß | |
138°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H4(CO2CH3)2 | |
dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester | |
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N | |
Dimethylbenzol-1,3-Dicarboxylat | |
15088 | |
194.19 | |
Flocken oder kristallines Pulver |
99% | |
>66.0°C | |
124°C (16.0 hPa) | |
Echt | |
C10H10O4 | |
MFCD00008433 | |
Solubility in water: insoluble | |
COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC | |
194.19 | |
2.14 mPa.s (99°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-951-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NT2540000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only