Learn More
Dimethyl-Diselenid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394789
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11394789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 068119.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7101-31-7 | C2H6Se2 | 188.012 g/mol
Dimethyl diselenide is a powerful reagent used for identification of distonic radical cations
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7101-31-7
Summenformel C2H6Se2
Molekulargewicht (g/mol) 188.012
MDL-Nummer MFCD00008254
InChI-Schlüssel VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl diselenide, dimethyldiselenide, methyl diselenide, diselenide, dimethyl, ch3se 2, methyldiselanyl methane, diselenobismethane, 1,2-dimethyldiselane, acmc-209ogy, methyl diselenide, 8ci
PubChem CID 23496
IUPAC-Name (Methyldiselanyl)methan
SMILES C[Se][Se]C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl diselenide
Dichte 1.987 g/mL
Siedepunkt 155°C to 157°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.6388
Menge 1 g
UN-Nummer UN2929
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 187.99
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit