Learn More
Dimethyl-D-Tartrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045649
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392437 5 g 5 Gramm
11302447 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11392437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11472.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13171-64-7 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13171-64-7
Summenformel C6H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
MDL-Nummer MFCD00008445
InChI-Schlüssel PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Synonym dimethyl d-tartrate, --dimethyl d-tartrate, dimethyl d---tartrate, dimethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, dimethyl ester, 2s,3s, d---tartaric acid dimethyl ester, dl-dimethyl tartrate, dl-dimethyl tartarate, d--dimethyl d-tartrate, meso-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 21142
IUPAC-Name Dimethyl-(2S,3S)-2,3-Dihydroxybutandioat
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl D-tartrate
Schmelzpunkt 48°C to 56°C
Dichte 1.3
Siedepunkt 158°C (11 mmHg)
Flammpunkt >170°C (338°F)
Menge 5 g
Beilstein 1726254
Optische Drehung −21° (c=1 in Water)
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 99%