Learn More
Dimethyl-5-Aminoisophthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.80 € - 298.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 99-27-4 |
---|---|
Summenformel | C10H11NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.201 |
MDL-Nummer | MFCD00008435 |
InChI-Schlüssel | DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 66831 |
IUPAC-Name | Dimethyl5-Aminobenzol-1,3-Dicarboxylat |
SMILES | COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11445636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20761.14 |
25 g |
29.80 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11455636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20761.22 |
100 g |
77.40 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11465636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20761.36 |
500 g | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenDimethyl5-aminoisophthalat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Die hexagonale Doppelhelix-Struktur aus lumineszierendem Calcium-5-aminoisophthalat-Koordinationspolymer lässt genügend Raum für die Bildung von locker gehaltenen Wasserleitungen, die bei sehr niedrigen Temperaturen dehydratisiert sein könnten.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
99-27-4 | |
209.201 | |
DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N | |
Dimethyl5-Aminobenzol-1,3-Dicarboxylat |
C10H11NO4 | |
MFCD00008435 | |
66831 | |
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC |
Spezifikation
Dimethyl 5-aminoisophthalate | |
178°C to 182°C | |
MFCD00008435 | |
dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate | |
DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N | |
Dimethyl5-Aminobenzol-1,3-Dicarboxylat | |
66831 | |
98% |
99-27-4 | |
C10H11NO4 | |
2116565 | |
Soluble in Chloroform. | |
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC | |
209.201 | |
209.2 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-743-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only