Learn More
Dimethyl (1-Diazo-2-Oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17152139 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17152139 1 g 1 Gramm
17162139 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17152139
Marke: Thermo Scientific Acros 466020010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 90965-06-3 | C5H9N2O4P | 192.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90965-06-3
Summenformel C5H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 192.11
InChI-Schlüssel SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-(Diazyn-1-ium-1-yl)-1-(dimethoxyphosphoryl)prop-1-en-2-olat
SMILES COP(=O)(OC)C([N+]#N)=C(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 192.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate