Learn More
Dimethoxymethan, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
62.20 € - 782.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-87-5 |
---|---|
Summenformel | C3H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 76.09 |
MDL-Nummer | MFCD00008495 |
InChI-Schlüssel | NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether |
PubChem CID | 8020 |
ChEBI | CHEBI:48341 |
IUPAC-Name | Dimethoxymethan |
SMILES | COCOC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10498250
|
Thermo Scientific Acros
115560010 |
1 L | Glasflasche |
62.20 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10264570
|
Thermo Scientific Acros
115560025 |
2.5 L | Glasflasche |
129.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10073563
|
Thermo Scientific Acros
115560250 |
25 L | Metalltrommel |
782.00 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-87-5 | |
76.09 | |
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N | |
8020 | |
Dimethoxymethan |
C3H8O2 | |
MFCD00008495 | |
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether | |
CHEBI:48341 | |
COCOC |
Spezifikation
Dimethoxymethane | |
-105.0°C | |
0.8600g/mL | |
−18°C | |
99.5% min. (GC) | |
CH2(OCH3)2 | |
MFCD00008495 | |
15, 6086 | |
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether | |
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N | |
Dimethoxymethan | |
8020 | |
3.25 mPa.s (20°C) | |
99.5+% |
109-87-5 | |
Farblos | |
41.0°C to 42.0°C | |
Echt | |
C3H8O2 | |
1.3525 to 1.3545 | |
01,671; 02,271; 06,374; 07,115 | |
0.86 | |
Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene | |
COCOC | |
76.09 | |
CHEBI:48341 | |
76.09 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Behälter dicht verschlossen halten.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-714-2
- Dimethoxymethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only