Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ P3580
773.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
POPO-1 Iodid ist ein Nukleinsäurefärbemittel mit hoher Affinität, das auf einem symmetrischen Cyanin-Farbstoff-Dimer basiert, das bei Nichtvorhandensein von Nukleinsäuren praktisch nicht fluoresziert und das bei Bindung an Nukleinsäuren ein Anregungs-/Emissionsmaximum von ∽434/456 nm aufweist.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Blau | |
434 nm | |
Tube | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
456 nm | |
POPO | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmarkierung, Durchflusszytometrie | |
200 μl | |
POPO-1 Jodid (434/456) – 1 mmol-Lösung in DMSO | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |