Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ T3604
747.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Der TOTO-3 Farbstoff ist ein Carbocyanin-Dimer mit tiefroter Fluoreszenz ähnlich Alexa Fluor™ 647 oder Cy™ 5 Farbstoffen, der sich leicht von Fluorescein und Rhodamin unterscheiden lässt. Es gehört zu den Sonden mit der höchsten Empfindlichkeit für den Nachweis von Nukleinsäuren.
Viele Anwendungen
Der TOTO-3 Farbstoff und die anderen dimeren Cyanin-Farbstoffe haben aufgrund ihres niedrigen Hintergrunds und ihrer hellen Fluoreszenz einen breiten Anwendungsbereich. Sie werden eingesetzt zur Färbung von Nukleinsäuren auf festen Trägern, zum Vorfärben von Proben für die Gel- oder Kapillarelektrophorese und zur Gegenfärbung des Zellkerns in Experimenten mit multipler Markierung. Die Elektrophorese von Proben, die mit TOTO-3 oder anderen dimeren Cyanin-Farbstoffen vorgefärbt wurden, ist aufgrund der ungewöhnlichen Stabilität der Farbstoff-Nukleinsäure-Komplexe möglich.
Der TOTO-3 Farbstoff weist eine hohe Selektivität für die Färbung des Zellkerns gegenüber dem Zytoplasma auf
TOTO-3 ermöglicht eine starke und selektive Kernfärbung in kultivierten Zellen und in Paraffinschnitten. Der TOTO-3 Farbstoff und andere Carbocyanin-Dimere weisen eine sehr starke Bindungsaffinität für dsDNA mit Dissoziationskonstanten im mikromolaren Bereich auf.
Verwenden Sie den TOTO-3 Farbstoff für zweifarbige Viabilitätsfärbung
Gleichzeitige Markierung mit einem grün fluoreszierenden SYTO™ Farbstoff und zellundurchlässigen TOTO-3 oder TO-PRO™-3 Farbstoffen werden häufig zur Beurteilung der Zellviabilität verwendet. TOTO-3 und TO-PRO-3 besitzen beide wesentlich höhere Extinktionskoeffizienten als DNA-gebundenes Propidiumiodid.
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten zur mehrfarbigen Markierung
Die langwellige Fluoreszenz des TOTO-3 Farbstoffs ist klar getrennt von der Fluoreszenz häufig verwendeter Fluorophore, zu denen unsere populären Alexa Fluor Farbstoffe, Oregon Green™, Fluorescein (FITC), Rhodamin (TRITC), Texas Red™, Cumarin (AMCA), Marina Blue™ und Pacific Blue™ gehören. Darüber hinaus bieten langwelliges Licht absorbierende Farbstoffe wie TOTO-3 den Vorteil, dass die Fluoreszenz in der Regel nicht von der Autofluoreszenz der Gewebe überdeckt wird. 1 mmol-Lösung in DMSO
- In Abwesenheit von Nukleinsäuren nicht fluoreszierend
- Sehr helles Fluoreszenzsignal
- Ideal für Durchflusszytometrie und Fluoreszenzmikroskopie
- Langwellige Fluoreszenz ist klar getrennt von grünen und roten Fluorophoren
- Zellundurchlässig
- Anregung/Emission: 640/660 nm
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing & Tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferationsfunktion&, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Mounting & Verblassungsschutz, Immunofluoreszenz-Färbung & Nachweis, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Rot | |
642 nm | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
660 nm | |
TOTO™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleic Acids, Nucleus |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenztests | |
200 μl | |
TOTO™-3 Iodid (642/660) – 1 mmol Lösung in DMSO | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |