Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ Y3606
779.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
YOYO-3 Jodid ist ein Nukleinsäurefärbemittel mit hoher Affinität, das auf einem symmetrischen Cyanin-Farbstoff-Dimer basiert, das bei Nichtvorhandensein von Nukleinsäuren praktisch nicht fluoresziert, und das bei Bindung an Nukleinsäuren ein Anregungs-/Emissionsmaximum von ∽612/631 nm aufweist. 1 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Orange | |
612 nm | |
Tube | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
631 nm | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmarkierung | |
200 μl | |
YOYO-3 Jodid (612/631) – 1 mmol-Lösung in DMSO | |
YOYO | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |