Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ T3600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
TOTO-1 Iodid ist ein Nukleinsäure-Farbstoff hoher Affinität, der auf einem symmetrischen Cyanin-Farbstoff-Dimer basiert. Er ist in Abwesenheit von Nukleinsäuren praktisch nicht fluoreszierend und weist bei Bindung an Nukleinsäuren Anregungs-/Emissionsmaxima von ∽514/533 nm auf. 1 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & Tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, mikrobielles Tracking, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
514 nm | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszenz | |
533 nm | |
TOTO™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleic Acids, Nucleus |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenztests | |
200 μl | |
TOTO™-1 Iodid (514/533) – 1 mmol Lösung in DMSO | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.