Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ N7565
419.52 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Das Dimer-Sampler-Kit mit Nukleinsäurefärbemitteln enthält jeweils 10 μl der folgenden Nukleinsäurefärbemittel mit hoher Affinität auf der Grundlage von symmetrischen Dimeren von Cyaninfarbstoffen: BOBO™-1 Iodid (B3582); BOBO-3 Iodid (B3586); POPO™-1 Iodid (P3580), POPO-3 (P3584), TOTO™-1 Iodid (T3600), TOTO-3 Iodid (T3604), YOYO™-1 Iodid (Y3601), YOYO-3 Iodid (Y3603).
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzgegenfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunofluoreszenzfärbung & Nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Orange, Grün, Gelb, Rot, Blau | |
436, 442, 488, 514, 543, 568, 594, 633 nm | |
Kit | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszenz | |
456, 481, 509, 533, 570, 602, 631, 660 nm | |
Raumtemperatur | |
Probenehmerkit für Färbemittel Dimer | |
Zellundurchlässig |
Enthält 25 μl einer 1 mmol-Lösung in DMSO jedes Farbstoffs in separaten Fläschchen. Im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30° C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
|
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmarkierung | |
200 μl | |
Probenehmerkit für Nukleinsäurefärbemittel Dimer | |
BOBO-1, BOBO-3, POPO-1, POPO-3, TOTO-1, TOTO-3, YOYO-1, YOYO-3 | |
Fluorescent Dye | |
Nukleinsäuren |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.