Learn More
Day Impex™ DEWAR FLASK DILVAC CYLINDRICAL SILVERED
Standard-Dewarglas aus silveriertem Glas, gekonnt aus Borosilikatglas gefertigt. Day Impex™ Dilvac™ zylindrische Dewar-Glasgefäße sind für eine sichere und effiziente Handhabung von verflüssigten Gasen, Gefriermischungen und Proben extrem niedrig evakuiert.
237.00 € - 246.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verflüssigte Gase, Gefriermischungen und Proben. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12399005
|
Day Impex™
210034 |
1250 ml | 332 mm | 92 mm |
246.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12389005
|
Day Impex™
210024 |
375 ml | 232 mm | 67 mm |
237.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Große Auswahl an Größen und Kapazitäten
- Borosilikatglas
- Ultrahochvakuumiert
- Silbern
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Verflüssigte Gase, Gefriermischungen und Proben. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Day Impex™ DEWAR FLASK DILVAC CYLINDRICAL SILVERED