Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V6-Pumpen
Artikelnummer. p-7114324
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15218483
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 004696
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Spritzen für V6 Pumpen verfügen über das Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung einer SGE-Spritze erforderlich sind.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Verdünner-/Dispenser-Spritze für V6-Pumpen
Spezifikation
Beschreibung 60 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben
Volumen (metrisch) 50 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) V6 Pumpe