Learn More
Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro Automatischer gravimetrischer Dilutor
Mit diesem gravimetrischen Dilutor, der die simultane Nutzung von zwei Verdünnungslösungen erlaubt, können Sie Medien entsprechend einer vorgegebenen Verdünnung genau in geeignete Behälter dispensieren.
6860.00 € - 9085.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Dry-Bags |
---|---|
Enthält | Nur duale Pumpe für den automatischen Dilutor |
Material | Edelstahl (Gehäuse) |
Gesamtlänge (metrisch) | 41,5 cm |
Gesamtbreite (metrisch) | 31 cm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16479713
|
Thermo Scientific™
DB4100A |
DiluFlux Pro-3 Automatischer gravimetrischer Dilutor mit einfachem (nicht-robotergesteuerten) Dispensierarm |
6860.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16489713
|
Thermo Scientific™
DB4150A |
DiluFlux Pro-5 automatischer gravimetrischer Dilutor mit Roboter-Dispensierarm |
9085.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Geben Sie das Flüssigmedium mit dem Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro Automatisierten gravimetrischen Dilutor präzise in geeignete Behälter für Lebensmitteltests ab.DiluFlux Pro Dilutoren sind kompakt, einfach zu bedienen und wurden entwickelt, um mit nur einem Knopfdruck schnell präzise Verdünnungsmengen zu liefern, sodass Sie sicherer und präziser arbeiten können.In Kombination mit der Thermo Scientific™ Peristaltikpumpe und dem Thermo Scientific™ Homogenisator wird Ihr Labortisch mit einer flexiblen automatisierten Kulturmedienlösung ausgestattet, um Ihre Produktivität zu steigern.
Automatisieren Sie den Verdünnungsschritt Ihrer Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Anreicherungsmedien sowie anderer Formate für maximale Effizienz.Der anwenderfreundliche gravimetrische Dilutor ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von zwei Verdünnungslösungen durch zwei Dispensierköpfe, die über zwei installierte Peristaltikpumpen gespeist werden.
- Intuitiv: Drücken Sie einfach die beiden Tasten tare und go, und der DiluFlux Dilutor verdünnt Ihre Probe automatisch auf den gewünschten Verdünnungsfaktor.
- Genau: Mit Watson-Marlow™ Peristaltikpumpen, Hightech-Durchflussreglern und Spitzenwaagen für zuverlässige Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
- Vielseitig: Der leicht zu reinigende DiluFlux Pro Dilutor aus Edelstahl ist mit vielen vorbereiteten Medienformaten kompatibel und eignet sich ideal für alle Lebensmittelanalyselabore
- Hohe Qualität: Die DiluFlux Pro Dilutoren sind ISO 7218, ISO 6887-1 und FDA BAM-konform und werden in Frankreich gemäß ISO 9001:2008 hergestellt und zertifiziert
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation
Dry-Bags | |
Edelstahl (Gehäuse) | |
31 cm | |
100/240 V |
Nur duale Pumpe für den automatischen Dilutor | |
41,5 cm | |
100/127 V 220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |