Learn More
Dilauroylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dilauroyl peroxide |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Iodometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | [CH3(CH2)10CO]2O2 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in toluene and hexane |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dilauroyl peroxide
- Gefahr
- Organisches Peroxid Typ C & D
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.