Learn More
Lauroylperoxid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Lauroyl peroxide acts as a bleaching agent, drying agent for fats, oils and waxes. Further, it serves as a polymerization initiator as well as vulcanizing agent. In addition to this, it plays an important role for high-pressure polyethylene and food used in bleaching agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lauroylperoxid wirkt als Bleichmittel, Trockenmittel für Fette, Öle und Wachse. Dient darüber hinaus als Polymerisationsinitiator sowie Vulkanisationsmittel. Spielt außerdem eine wichtige Rolle für Hochdruckpolyethylen und Lebensmittel, die in Bleichmitteln verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ölen und organischen Lösungsmitteln. Schwer löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Metallen, Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Reduktionsmitteln und brennbaren Materialien.
Lauroylperoxid wirkt als Bleichmittel, Trockenmittel für Fette, Öle und Wachse. Dient darüber hinaus als Polymerisationsinitiator sowie Vulkanisationsmittel. Spielt außerdem eine wichtige Rolle für Hochdruckpolyethylen und Lebensmittel, die in Bleichmitteln verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ölen und organischen Lösungsmitteln. Schwer löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Metallen, Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Reduktionsmitteln und brennbaren Materialien.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lauroyl peroxide |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Dichte | 0.91 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3106 |
Beilstein | 1804936 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in oils and organic solvents. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 398.63 |
Reinheit (%) | 97% |