Learn More
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11424013
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
108-18-9
C6H15N
101.193
MFCD00008862
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
7912
N-Propan-2-ylpropan-2-amin
CC(C)NC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
108-18-9
C6H15N
101.193
MFCD00008862
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
7912
N-Propan-2-ylpropan-2-amin
CC(C)NC(C)C
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig's base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropylamin wird als Vorprodukt für die Herstellung von Lithiumdiisopropylamid und Sulfenamiden verwendet, die bei der Kautschukvulkanisation eingesetzt werden. Es ist auch an der Synthese von N,N-Diisopropylethylamin (Hünig′-Base) beteiligt, das durch Alkylierung mit Diethylsulfat erhalten wurde. Diisopropylammoniumbromid ist ein Bromidsalz von DIPA, das als inerte Alternative zu Bariumtitanat verwendet wird. Es wird häufig als Lösungsmittel sowie als Zwischenprodukt bei der Synthese von Arzneimitteln, Farbstoffen, mineralischen Flotationsmitteln und Emulgatoren eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Kunststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropylamine
Schmelzpunkt °C to 61°C
Dichte 0.718 g/mL
Siedepunkt 83°C to 84°C
Flammpunkt -7°C (19°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Brechungsindex 1.392
Menge 500 mL
Beilstein 605284
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 101.19