Learn More
Diisopropylmethylphosphonat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 1445-75-6 |
---|---|
Summenformel | C7H17O3P |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.18 |
MDL-Nummer | MFCD00015022 |
InChI-Schlüssel | WOAFDHWYKSOANX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diisopropyl methylphosphonate, diisopropyl methanephosphonate, bis 1-methylethyl methylphosphonate, unii-56v3og5dc7, methylphosphonic acid diisopropyl ester, phosphonic acid, methyl-, bis 1-methylethyl ester, phosphonic acid, methyl-, diisopropyl ester, methylphosphonic acid bis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_4051, dsstox_rid_77269 |
PubChem CID | 3073 |
ChEBI | CHEBI:77325 |
IUPAC-Name | 2-[Methyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan |
SMILES | CC(C)OP(C)(=O)OC(C)C |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1445-75-6 | |
180.18 | |
WOAFDHWYKSOANX-UHFFFAOYSA-N | |
3073 | |
2-[Methyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan |
C7H17O3P | |
MFCD00015022 | |
diisopropyl methylphosphonate, diisopropyl methanephosphonate, bis 1-methylethyl methylphosphonate, unii-56v3og5dc7, methylphosphonic acid diisopropyl ester, phosphonic acid, methyl-, bis 1-methylethyl ester, phosphonic acid, methyl-, diisopropyl ester, methylphosphonic acid bis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_4051, dsstox_rid_77269 | |
CHEBI:77325 | |
CC(C)OP(C)(=O)OC(C)C |
Spezifikation
Diisopropyl methylphosphonate | |
0.9850g/mL | |
88% min. (GC) | |
C7H17O3P | |
MFCD00015022 | |
diisopropyl methylphosphonate, diisopropyl methanephosphonate, bis 1-methylethyl methylphosphonate, unii-56v3og5dc7, methylphosphonic acid diisopropyl ester, phosphonic acid, methyl-, bis 1-methylethyl ester, phosphonic acid, methyl-, diisopropyl ester, methylphosphonic acid bis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_4051, dsstox_rid_77269 | |
CC(C)OP(C)(=O)OC(C)C | |
180.18 | |
CHEBI:77325 | |
90% |
1445-75-6 | |
50.0°C to 51.0°C (1.0 mmHg) | |
Glasflasche | |
[(CH3)2C(H)O]2P(O)CH3 | |
0.985 | |
WOAFDHWYKSOANX-UHFFFAOYSA-N | |
2-[Methyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan | |
3073 | |
180.18 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-896-
- Diisopropyl methylphosphonate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only