Learn More
Diisopropylether, Puriss. p.a., ≥98.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Hën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diisopropylether |
Schmelzpunkt | -86 °C |
Dichte | 0.724 g/ml bei 20 °C, 0.725 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 67 °C bis 70 °C |
Flammpunkt | −29 °C (−20.2 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2CHOCH(CH3)2 |
Brechungsindex | 1.367 |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | UN1159 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diisopropylether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.