Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1 M-Lösung in Toluol, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359208
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-15-7
MDL-Nummer MFCD00008928
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminum hydride
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/mL
Siedepunkt ∼110°C
Flammpunkt 4°C (40°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Menge 200 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 4123663
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 142.22
Physikalische Form Flüssigkeit