Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 183791000
85.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10309812
  • 86.03 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Diisobutylaluminium hydride
1191-15-7, 110-54-3
0.7010g/mL
AcroSeal™ Glasflasche
[(CH3)2CHCH2]2AlH
100 mL
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
0.701
Solubility in water: reacts
142.22
1M Solution in Hexane
-70.0°C
−23°C
C8H19Al
MFCD00008928
04, IV, 4400
15, 3212
DIBAL-H
142.22
Lösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche in Zinndose