Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 183794000
142.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure, ReduktionsreagenzSpezifikation
Diisobutylaluminium hydride | |
1191-15-7, 110-54-3 | |
0.7010g/mL | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
[(CH3)2CHCH2]2AlH | |
400 mL | |
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123 | |
0.701 | |
Solubility in water: reacts | |
142.22 |
1M Solution in Hexane | |
-70.0°C | |
−23°C | |
C8H19Al | |
MFCD00008928 | |
04, IV, 4400 | |
15, 3212 | |
DIBAL-H | |
142.22 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P302+P334-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Diisobutylaluminum hydride
RUO – Research Use Only