Learn More
Digoxin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10862041
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20830-75-5
Summenformel C41H64O14
Molekulargewicht (g/mol) 780.94
MDL-Nummer MFCD00003674
InChI-Schlüssel LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonym digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
IUPAC-Name 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-4-Hydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-4-Hydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-12,14-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Digoxin
Schmelzpunkt 248.0°C to 250.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (on dried substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,3186
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alcohol,pyridine,mixture of,chloroform and alcohol,almost insoluble in ether,acetone,ethylacetate,,chloroform
Formelmasse 780.94
Reinheit (%) 95%