Learn More
Diglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027195
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11480198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23758.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
Diglycolic acid was used in the preparation of needle-like aragonite particles from calcium nitrate aqueous solutions. It is also used in the synthesis of N-interlinked imipramines which show apoptotic activity against malignant cells as well as signs of combating Burkitt’s lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diglycolsäure wurde bei der Herstellung nadelähnlicher aragonitischer Partikel aus wässrigen Calciumnitrat-Lösungen verwendet. Sie wird auch bei der Synthese von N-verketteten Imipraminen verwendet, die apoptotische Aktivität gegen bösartige Zellen zeigen, sowie bei Anzeichen für die Bekämpfung des Burkitt-Lymphoms.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-99-6
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
MDL-Nummer MFCD00004309
InChI-Schlüssel QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
PubChem CID 8088
IUPAC-Name 2-(Carboxymethoxy)Essigsäure
SMILES OC(=O)COCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diglycolic acid
Schmelzpunkt 140°bis 145 °C
Beilstein 1072117
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol.
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g