Learn More
IKA™ ROCKER 3D DIGITAL
Ein digitaler Schüttler mit dreidimensionaler Schüttelbewegung und einstellbarer Geschwindigkeit für glatte, homogene Mischaufgaben in Kolben, Kulturkolben, Petrischalen und Röhrchen.
Marke: IKA™ 0004001000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für die Kultivierung von Zellkulturen, DANN-Extraktionen, Zellverteilung sowie das Färben und Entfärben von Zellen
- Auch bei Last- und Spannungsschwankungen bleibt die Schüttelgeschwindigkeit konstant
- Einstellbarer Winkel gewährleistet eine optimale Anpassung an die jeweiligen Versuchsbedingungen
- Timer: Countdown, einstellbar von 1 Sekunde bis zu 99 h 59 min
- Zähleranzeige der Schütteldauer
- Fehlercodeanzeige
- Verschiedene Aufsätze ermöglichen die Verwendung für vielfältige Anwendungen
- Für Inkubatoren von 4 ° bis 50 °C geeignet
- Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Schütteldurchmesser von 0 ° bis 15 ° (Winkel)
- Drehzahlbereich von 5 bis 80 U/min
Spezifikation
0 bis 15° | |
5 bis 80 U/min | |
4°C bis 50°C | |
1.000 mA | |
50/60 Hz | |
165 mm | |
280 mm | |
Fehlercode, Anzeige der Schüttelzeit | |
Rutschfeste Gummimatte |
2 kg | |
100/240 V | |
24 W | |
DIN EN 60529 | |
330 mm | |
165 mm | |
ROCKER 3D Digital | |
80 % | |
Countdown, einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ROCKER 3D DIGITAL > Digital3D Mischer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur