Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Taumelschüttler
Artikelnummer. p-7084496 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16504622
Marke: Thermo Scientific™ 88882004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Standardpackung mit Gummimatte mit Vertiefung 88882101 x 1, Gummiband 88882103 (6EA), Ersatzgummi für Röhrchen 88882128 x 2
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Digitaler Taumelschüttler mit 360° Wellenbewegung für das effiziente Mischen von Proben mit genauer Drehzahlregelung und einfacher Winkeleinstellung
  • Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Drehzahlbereich: 5–120 U/min
  • Einfach einstellbarer Schüttelwinkel: 1°- 12°
  • Präzise Drehzahlregelung:
  • ±1 U/min ≤ 30 U/min
  • ±2 U/min > 30 U/min
  • Max. Beladung bis 9,8 kg
  • Tablettgröße für 6 Well-Platten.
  • Zeitschaltbereich: 1 min bis 99 h 59 min
  • Das Tablett mit optionaler rutschfester Gummimatte eignet sich für Platten, Schalen, Kulturflaschen und Beutel.
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Zertifizierungen
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 9,8 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung 1 U/min
Drehzahlbereich 5 bis 120 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Stromstärke 0,2 A
Produkttyp Digitaler Taumelschüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 22 lb.
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE, RoHS
Steckertyp EU-, UK-, CN-Stecker
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Frequenz 50/60 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Abmessungen (T x B x H) innen 383 x 295 x 224 mm (15,1 x 11,6 x 8,8 in.)
Abmessungen (L x B) Plattform 316 x 276 mm (12,4 x 10,9 in.)
Abmessungen (L x B x H) 487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 in.)
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12,4 in.
Länge (metrisch) Plattform 316 mm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 10,9 in.
Breite (metrisch) Plattform 276 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 34,8 lb.
Versandgewicht (metrisch) 15,8 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 29,8 lb.
Gewicht (metrisch) 13,5 kg
Reglertyp LED
Modell Digitaler Taumelschüttler
Display LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Taumelschüttler, Rotator, Mischer
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 bis 80 %
Plattformausführung Tablett
Zeitschaltbereich 1 min bis 99 h 59 min