Learn More
Grant Instruments™ Digitales Wasserbad mit Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
26 l
Abmessungen (L x B x H):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Heizleistung:
1400 W (230 V), 1050 W (120 V)
350 Watt (120V)
800 W (230 V und 120 V)
Unit Size:
1 Stück
Description
Bietet stabile Temperaturregelung, einfache Schnittstelle und schnelles Aufheizen. Grant Instruments™ JB Nova Digital Wasserbad mit Deckel ist in einer Auswahl von vier Modellen mit Grundplatte und Deckel standardmäßig erhältlich.
- Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis zu einer Betriebstemperatur von 95 °C
- Stabilität: ±0.5 °C
- Einzigartige Set and ForgetTM Technologie - schnelles Erwärmen, zuverlässige Temperatursteuerung
- Einfache, intuitive Steuerung - Temperatur schnell und einfach einstellbar
- Praktische Sperre an der Vorderseite - deaktiviert die Steuerung an der Vorderseite, wodurch unbeabsichtigte Veränderungen verhindert werden
- Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads
- Ablasshahn auf Bädern mit 12, 18 und 26 l
- 3 Jahre Garantie
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 18 l |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 °C bis 95 °C |
| Heizleistung | 1400 W (230 V), 1050 W (120 V) |
| Temperaturauflösung | 0,5 °C |
| Temperaturstabilität | ±0,5 bei 70 °C |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Abmessungen (L x B x H) | 570 x 335 x 275 mm |
| Spannung | 230 V |