Learn More
Grant Instruments™ Digitales Wasserbad mit Deckel
Gleichmäßige Temperaturregelung, einfache Schnittstelle und schnelle Erwärmung. Grant Instruments™ JB Nova Digitale Wasserbäder mit Deckel sind in vier Ausführungen lieferbar und werden standardmäßig mit Sockel und Deckel geliefert.
Marke:  Grant Instruments™ JBN26
1097.36 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15117025
  • 1260.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bietet stabile Temperaturregelung, einfache Schnittstelle und schnelles Aufheizen. Grant Instruments™ JB Nova Digital Wasserbad mit Deckel ist in einer Auswahl von vier Modellen mit Grundplatte und Deckel standardmäßig erhältlich.
  • Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis zu einer Betriebstemperatur von 95 °C
  • Stabilität: ±0.5 °C
  • Einzigartige Set and ForgetTM Technologie - schnelles Erwärmen, zuverlässige Temperatursteuerung
  • Einfache, intuitive Steuerung - Temperatur schnell und einfach einstellbar
  • Praktische Sperre an der Vorderseite - deaktiviert die Steuerung an der Vorderseite, wodurch unbeabsichtigte Veränderungen verhindert werden
  • Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads
  • Ablasshahn auf Bädern mit 12, 18 und 26 l
  • 3 Jahre Garantie
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26 l
1400 W (230 V), 1050 W (120 V)
±0,5 bei 70 °C
590 x 335 x 275 mm
Umgebungstemperatur +5 °C bis 95 °C
0,5 °C
3 Jahre
230 V
Name des Produkts
Grant Instruments™ Digitales Wasserbad mit Deckel > Kapazität: 26 l