Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Vortexmischer
Artikelnummer. p-7084499 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16534622
Marke: Thermo Scientific™ 88882010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Standardpackung enthält Gummiplattform 88882120
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Entwickelt für eine präzise Drehzahlregelung zum kontinuierlichen Mischen oder Pulsieren von Proben
  • Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Kontinuierlicher und Touch-Modus
  • Drehzahlbereich: 0 bis 3000 U/min
  • Präzise Drehzahlregelung: ±5 % U/min
  • Schnelleinstellung bis max. U/min:
  • 3 Sekunden 1500 U/min (Touch)
  • 6 Sekunden 3000 U/min (kontinuierlich)
  • Zeiteinstellung: bis zu 99 min
  • 2 Zeitschaltfunktionen:
    • Abwärtszählung für Wiederholungsprüfungen
    • Zeitschaltuhr Kontinuierlich, Zeit auf 0 gesetzt
  • Zubehörteile für unterschiedliche Gefäße
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Zertifizierungen
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 0,5 kg
Drehzahlbereich 200 bis 3000 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Spannung 230 V
Produkttyp Digitaler Vortexmischer
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE, Analysenzertifikat (COA), Analysenzertifikat (COA)
Steckertyp EU-, UK-, CN-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Material Gummi, Kunststoffplattform
Abmessungen (L x B x H) 8,1 x 5,9 x 5,2 in. (20,5 x 15,1 x 13,1 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 5,2 in.
Höhe (metrisch) 13,1 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,1 in.
Länge (metrisch) 20,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Breite (metrisch) 15,1 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 14,6 lb.
Versandgewicht (metrisch) 6,6 kg
Modell Digitaler Vortexmischer
Zur Verwendung mit (Geräte) Taumelschüttler, Rotator, Mischer
Betriebsmodi Touch, Dauerbetrieb
Zeitschaltbereich 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
Gewährleistung und Service 2 Jahre