Learn More
Cole-Parmer™ Digital Pressure Gauge,Vacuum to 100 psi
Hochgenaue, kostengünstige digitale Messgeräte, geeignet für zahlreiche Anwendungen und Branchen. Das digitale Druckmessgerät von Cole-Parmer™ verfügt über ein großes LCD-Display für eine einfache Lesbarkeit.
Marke: Cole-Parmer™ 68950-25
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Entwickelt für den Einsatz in zahlreichen Anwendungen und Branchen:
- Luftdruckmessung in See- und Tauchgebieten
- Filtration
- Messung von Kompressor und pneumatischem Regler
- Vakuum- und Druckmessung im Labor
- Luftfahrt und Verteidigung
- Allgemeine OEM-Anwendungen, bei denen Luft oder kompatible Gase verwendet werden und Messing verwendet werden kann.
- Hochpräzise
- Kostengünstig
- Vierstellig 1 /2 Zoll LCD-Display
- psi
- bar
- mPA
- kg/cm2
- Messgeräte haben eine 13/4 Zoll (44.5 mm) Anzeige und sind in drei Ausführungen erhältlich:
- 0 Bis 145 psi in 1 /8 Zoll oder 1/4 Zoll NPT(M)-Anschluss
- Vakuum bis 100 psi in 1/8 Zoll NPT(M)-Anschluss
Specifications
1 Jahr | |
CE-konform | |
Vakuum bis 100 psi | |
45 mm | |
0°bis 55 °C | |
1 % der Originalgröße | |
−15 bis 100 psi |
Einmal 3 V Lithium (im Lieferumfang enthalten) | |
NPT: 1/8 | |
1,75 in. | |
Luft und kompatible Gase | |
Messing | |
LCD-Anzeige | |
Digitaler Druckmesser |