Learn More
Thermo Scientific™ Digitaler Plattform-Rocker
Der Digital Platform Rocker sorgt für sanfte Schaukelbewegungen zum Mischen von Proben. Konzipiert für Hybridisierung, Blotting und Färben oder Entfärben von Gelen.
1316.55 €
Spezifikation
Neigungswinkel 1° bis ±24° (48°)
Tragkraft (metrisch) 8 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1≤ 50 U/min, ±2> 50 U/min
Drehzahlbereich 1 bis 70 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17338272
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88882014
EU-, UK-, CN-Stecker CE
1316.55 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
  • Digitale Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit
  • Drehzahlbereich: 1 – 70 U/min
  • Einfach einstellbarer Wippwinkel: 1°– 48° (± 24°)
  • Präzise Geschwindigkeitsregelung: 
  • ±1 U/min ≤ 50 U/min
  • ±2 U/min > 50 U/min
  • Timerbereich: kontinuierlich, 1 Sekunde – 9999 Minuten
  • Optionale Doppelplattform für mehr Kapazität
  • Belastbarkeit: 8 kg
Spezifikation
Spezifikation
1° bis ±24° (48°)
±1≤ 50 U/min, ±2> 50 U/min
100/240 V
50/60 Hz
322 x 282 x 19 mm (12,7 x 11,1 x 0,75 in.)
13,5 kg
Akustischer Alarm
Digitale Plattform-Wippe
20 bis 85 %
1 s bis 9999 min, Dauerbetrieb
8 kg
1 bis 70 U/min
0,1 A
390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in.)
29,8 lb.
±1°
Digitale Steuerung
Digital
Tablett
2 Jahre
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitaler Plattform-Rocker