Learn More
Fisherbrand™ Multi-tube vortex mixer digital 230v
Der Fisherbrand™ digitale Vortexer für viele Röhrchen hält bis zu 50 Proben gleichzeitig sicher für den Mischvorgang.
Marke:  Fisherbrand™ 80862900
Artikelnummer. 15559004
  • 4415.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Eurostecker mit GB- und CH-Adaptern
  • Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl bietet konsistente, gleichmäßige Mischwirkung
  • Unabhängige LED-Anzeige und Touchpad-Steuerung für Drehzahl und Zeit
  • Timer zeigt verstrichene Zeit an oder schaltet bei Programmierung auf einen anwenderdefinierten Grenzwert aus, wenn die Zeit Null erreicht
  • Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an
  • Programmierbarer Impulsmodus ermöglicht dem Anwender, Impuls-Ein- und Impuls-Aus-Zeiten zwischen 1 und 59 Sekunden in Schritten von 1 Sekunden einzustellen. Diese Funktion verstärkt die Vortexwirkung, indem sie eine kräftigere Mischung erzeugt
Anwendungen:
Suspensionen, Hochdurchsatztests in klinischen, umwelttechnischen und chemischen Laboren
Spezifikation
Spezifikation
3,6 mm
500 bis 2500 U/min
Vortexschüttler
4,5 kg
230 V
Schaumstoffgestell für (50) 12 mm-Röhrchen