Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Mini-Rotatoren
Präzises und effizientes Mischen von Proben
1346.70 €
Spezifikation
Orbit | 10 mm (0,4 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 4,5 kg |
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ± 1 rpm (≤ 100 rpm), ± 1 % (101 bis 500 rpm) |
Drehzahlbereich | 50 bis 500 U/min |
Stromstärke | 40 VA |
Beinhaltet: Standard Pack includes Universal Aluminum platform 88882105
Produktcode | Marke | Spannung | Steckertyp | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Steckertyp | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16524622
|
Thermo Scientific™
88882008 |
230 V | EU-, UK-, CN-Stecker | 5,1 in. |
1346.70 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Sanftes, präzises und taumelndes Mischen für verschiedene Gefäße im Labor
- Drehzahlbereich: 50 – 500 U/min
- Präzise Drehzahlregelung:
- ±1 U/min (≤ 100 U/min)
- ±1% (101 – 450 U/min)
- Schüttelamplitude: 10 mm
- Max. Beladung bis 4,5 kg
- 2 Zeitschaltmodi: Kontinuierlich, Zeiteinstellung
- Mehrere Plattformen zum Laden von Laborgefäßen verschiedener Größen.
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Zertifizierungen
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
10 mm (0,4 in.) | |
± 1 rpm (≤ 100 rpm), ± 1 % (101 bis 500 rpm) | |
40 VA | |
9,92 lb. | |
50/60 Hz | |
310 x 284 mm (12,2 x 11,2 in.) | |
36,2 lb. | |
LED | |
LED | |
0 bis 99:59 h, Dauerbetrieb |
4,5 kg | |
50 bis 500 U/min | |
Digitaler Mini-Rotator | |
cCSAus, CE, RoHS | |
383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 in.) | |
487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in.) | |
16,4 kg | |
Digitaler Mini-Rotator | |
20 bis 85 % |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitale Mini-Rotatoren