Learn More
Witeg™ Magnetrührer mit Heizplatte MSH-D Digital
Artikelnummer. 15238568
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramikbeschichtetes Aluminium
Product Code. 15238568
Brand: Witeg™ DH.WMH03021
Only null left
Add to basket
Add to basket
Der Magnetrührer mit Heizplatte MSH-D Digital ist ideal für das Mischen von chemischen, labortechnischen und pharmazeutischen Materialien, wärmeempfindliche Verfahren in der Mikrobiologie und Biochemie, für die Probentrocknung und allgemeine Heizanwendungen im Labor, bei denen hohe Temperaturen erforderlich sind.
  • Bis zu 380 °C erhitzbar
  • Spaltpolmotor für 80 bis 1.500 U/min
  • Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Keramikbeschichtete Aluminiumplatte 180 x 180/260 x 260 mm
  • Hitze-, chemische und eingeschränkte Säurebeständigkeit
  • Es kann keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse
  • Einfach zu reinigen
  • 30 mm Rührstab im Lieferumfang enthalten
  • CE-zertifiziert und eindeutige Seriennummer für das Tracing
  • Timer 99 h 59 min mit Timer-Endsignal-Fehlerstatus
  • Sperrmodus
  • Betriebs-LEDs
  • Jog-Shuttle-Regler mit Touch-Taste
Specifications
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Enthält 30 mm Rührstab
Reglertyp Digital
Größe 7 x 7 in.
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 380 °C
Wirkleistung 600 W
Typ Rührer
Form Quadratisch
Max. Behältergröße 20 l
Rührbereich 80 bis 1.500 U/min