Learn More
Stuart™ Digitale Heizbäder
Stuart™ digitale Heizbäder können mit Stuart™ Rotationsverdampfern kombiniert werden, um maximale Effizienz und kleinste Stellfläche zu erzielen
1125.00 € - 1190.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Stuart™ Rotationsverdampfer
Display Digital
Enthält Cool-Touch-Außengehäuse, integrierter Tragegriff
Leistungsaufnahme 230 VAC, 50 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Maximale Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Maximale Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15775653
Unterlagen ansehen
Stuart™
16340-64
90 °C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15769704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Stuart™
16340-65
180 °C
1190.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die klare LED-Digitalanzeige zeigt die tatsächliche/eingestellte Badtemperatur an
  • Das kleinere 90 °C-Bad verfügt über eine Schale aus 304-Edelstahl, die für Anwendungen mit niedrigem Siedepunkt geeignet ist
  • Das größere 180 °C-Bad verfügt über eine Aluminiumschale mit PTFE-Beschichtung und kann sowohl mit Wasser als auch mit Öl verwendet werden, ideal für Flüssigkeiten mit höherem Siedepunkt
  • Präzise digitale Temperaturanzeige
  • Korrosionsbeständige Schale
  • Einfach zu reinigen
  • Eingebauter Tragegriff
  • Außengehäuse mit Cool-Touch
Spezifikation
Spezifikation
Stuart™ Rotationsverdampfer
Digital
Cool-Touch-Außengehäuse, integrierter Tragegriff
230 VAC, 50 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stuart™ Digitale Heizbäder