Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock, ,1-Blockaufbau, CN-, EU- und UK-Stecker, 200 - 240 V
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Erhöhen Sie die Vielseitigkeit des Labors mit den Thermo Scientific™ digitalen Blockthermostaten, die eine Reihe an Konfigurationen mit austauschbaren modularen Blocks für eine Vielzahl von Anwendungsansprüchen bieten. Konzipiert für grundlegende bis fortgeschrittene Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in Größen von 1, 2 und 4 Blöcken.
- Digitale Regelungen und Anzeige von Zeit und Temperatur
- Modernster interner Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
- Präzise Temperaturregelung mit PID-Schaltung
- Temperaturkalibrierung ermöglicht, die Temperatur auf den gewünschten Wert einzustellen
- Timer ermöglicht dem Anwender, die Heizzeit genau zu überwachen
- Große Auswahl an austauschbaren Heizblöcken mit Aluminiumlegierung bietet Vielseitigkeit und ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion
- Pulverbeschichtete Stahlkörperkonstruktion sorgt für Langlebigkeit
- Integrierter Übertemperaturschutz gewährleistet die Sicherheit von Proben und Anwendern
- Anpassung der Temperaturabweichung
- Probenvorbereitung
- Enzymkonservierung
- Enzym-Substrat-Reaktionen
- DNA-Amplifikation
- Elektrophorese-Gel-Degeneration
- Serum-Koagulation
- Gerät muss mit Blöcken bestellt werden
Services
2 Jahre, Ersatz
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE, cULus, RoHS |
| Reglertyp | PID Digital |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Steckertyp | CN, EU, UK |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 °C bis 130 °C (Umgebungstemperatur bei 25 °C) |
| Typ | Trockenbad/Block |
| Sicherung | 250 V 2.5 A |
| Aufheizgeschwindigkeit | ≤ 20 Min. 30 ° bis 130 °C |
| Show More |
Garantie:Zwei Jahre standardmäßig eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.