Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock, ,1-Blockaufbau, CN-, EU- und UK-Stecker, 200 - 240 V Artikelnummer.: 15382185
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock, ,1-Blockaufbau, CN-, EU- und UK-Stecker, 200 - 240 V
Artikelnummer. 15382185 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
4 (separat bestellen), ≤ 25 Min. 30° bis 130°°C., 200/240 V, Blockthermostat, CN-, EU- und UK-Stecker, Blockheber
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1 (Separat bestellen.)
2 (Separat bestellen.)
4 (separat bestellen)
Aufheizgeschwindigkeit:
≤ 20 Min. 30 ° bis 130 °C
≤ 25 Min. 30° bis 130°°C.
Spannung:
200/240 V
Enthält:
Blockthermostat, CN-, EU- und UK-Stecker, Blockheber
Artikelnummer. 15382185
Marke: Thermo Scientific™ 88870006
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöhen Sie die Vielfältigkeit Ihres Labors mit Thermo Scientific™ Digitalen Trockenbädern/Heizblöcken.
Erhöhen Sie die Vielseitigkeit des Labors mit den Thermo Scientific™ digitalen Blockthermostaten, die eine Reihe an Konfigurationen mit austauschbaren modularen Blocks für eine Vielzahl von Anwendungsansprüchen bieten. Konzipiert für grundlegende bis fortgeschrittene Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in Größen von 1, 2 und 4 Blöcken.
Digitale Thermo Scientific Trockenbäder sind in verschiedenen Konfigurationen für die Aufnahme von 1, 2 und 4 austauschbaren modularen Blöcken lieferbar, um eine Vielzahl von Gefäßen und Anwendungen zu verarbeiten.
  • Digitale Regelungen und Anzeige von Zeit und Temperatur
  • Modernster interner Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
  • Präzise Temperaturregelung mit PID-Schaltung
  • Temperaturkalibrierung ermöglicht, die Temperatur auf den gewünschten Wert einzustellen
  • Timer ermöglicht dem Anwender, die Heizzeit genau zu überwachen
  • Große Auswahl an austauschbaren Heizblöcken mit Aluminiumlegierung bietet Vielseitigkeit und ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion
  • Pulverbeschichtete Stahlkörperkonstruktion sorgt für Langlebigkeit
  • Integrierter Übertemperaturschutz gewährleistet die Sicherheit von Proben und Anwendern
  • Anpassung der Temperaturabweichung
Anwendungen:
  • Probenvorbereitung
  • Enzymkonservierung
  • Enzym-Substrat-Reaktionen
  • DNA-Amplifikation
  • Elektrophorese-Gel-Degeneration
  • Serum-Koagulation
Benötigtes Zubehör:
  • Gerät muss mit Blöcken bestellt werden
Garantie
2 Jahre, Ersatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, RoHS
Reglertyp PID Digital
Beleuchtung LED
Material Pulverbeschichteter Stahl
Steckertyp CN, EU, UK
Relative Luftfeuchtigkeit < 80%
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C)
Typ Trockenbad/Block
Sicherung 250 V 3.15 A
Aufheizgeschwindigkeit ≤ 25 Min. 30° bis 130°°C.
Enthält Blockthermostat, CN-, EU- und UK-Stecker, Blockheber
Anzahl Blöcke 4 (separat bestellen)
Temperaturgenauigkeit ≤ ± 0,5 °C
Temperaturgleichförmigkeit ≤ ± 1 °C
Zeitschaltuhr 0 bis 99:59 min oder Dauerbetrieb
Gewährleistung 2 Jahr, Austausch
Abmessungen (L x B x H) 450 x 200 x 100 mm (17.7 x 7.9 x 3.9  in.)
Länge (angloamerikanisch) 17,7 in.
Länge (metrisch) 450 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 10.36 lbs.
Gewicht (metrisch) 4.7 kg
Spannung 200/240 V
Frequenz 50/60
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Garantie:Zwei Jahre standardmäßig eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock, ,1-Blockaufbau, CN-, EU- und UK-Stecker, 200 - 240 V >