Learn More
VELP Scientifica™ OV 625 Digital Dispergierer
GREENER_CHOICE
Leistungsstarker Dispergierer, der ein Höchstmaß an Reproduzierbarkeit, Präzision und hoher Scherkraft für die Homogenisierung, Emulgierung, Suspension und Hochgeschwindigkeitsmischung von biologischen Geweben, Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln.
Marke:  VELP Scientifica™ SA20900470
2038.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17831187
  • 2175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
EINFACH LEISTUNGSSTARK
  • Drehzahlbereich von 3.000 bis 25.000 rpm, arbeitet mit hoher Umfangsgeschwindigkeit
  • Volumenbereich von 0,2 ml bis 2,5 Liter (H2O)
  • Verarbeitet Proben bis zu einer Viskosität von 5.000 mPa*s
INTUITIV UND EINFACH ZU BEDIENEN
  • Die helle und intuitive Digitalanzeige und der komfortable Drehknopf ermöglichen eine präzise elektronische Geschwindigkeitseinstellung
  • Schnelle und einfache Installation des Dispergierwerkzeugs
  • Innovatives Design für eine optimierte Benutzererfahrung
SICHER UND WIDERSTANDSFÄHIG
  • Verschiedene Sicherheitsfunktionen, wie Sanftanlauf, Motorüberlastungsschutz und Übertemperaturalarm, sorgen für höchste Sicherheit im täglichen Betrieb
  • Ein widerstandsfähiges und robustes Gehäuse schützt die internen elektronischen Bauteile und stellt sicher, dass das Gerät auch in den anspruchsvollsten Anwendungen funktioniert
  • Hochwertige Konstruktionsmaterialien garantieren hervorragende mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Dispergiersystem
230 V
2.5 L
Aluminum Technopolymer
LED
Dispersing Tools and Mini H-stand
75 dBa
2.4 kg
3000 to 25,000 rpm
50 to 60 Hz
92 x 280 x 130 mm
CE, CB, cNus
Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products.
OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit
No
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
VELP Scientifica™ OV 625 Digital Dispergierer > VELP Scientifica™ Digital Disperser Set