Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ LED-Zeitgeber mit großer Ziffer mit Kalibrierung
Die grüne LED blinkt während der letzten 10 Sekunden und blinkt dann rot bei Null
Marke:  Cole-Parmer™ 94461-16
51.21 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15337597
  • 56.06 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Große Ziffern ermöglichen die Anzeige im gesamten Labor.
  • Beim Rückwärtszählen blinkt die grüne LED während der letzten zehn Sekunden jede Sekunde; die rote LED blinkt, wenn der Nullpunkt erreicht ist und der Alarm ertönt.
  • Die einstellbare Alarmlautstärke hat drei Einstellungen: hoch, niedrig und aus.
  • Der Timer zählt auch die abgelaufene Zeit nach Erreichen von Null.
  • Mit magnetischem Rücken, ausklappbarem Ständer, Federverschluss zum Schneiden und einer Öffnung für ein Trageband.
  • Traceable Produkte sind nach NIST-rückführbaren Standards kalibriert und nach Erhalt einsatzbereit.
  • Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es die den Namen „Traceable“ erhält, und wird mit einer NIST Traceable® Bescheinigung geliefert.
  • Dies bedeutet, dass ein 17025-akkreditiertes Kalibrationsprüflabor bestätigt hat, dass das Produkt alle angegebenen Spezifikationen erfüllt oder übertrifft, wodurch Sie Zeit und Geld sparen, da Sie nicht separat kalibrieren müssen.
  • Traceable™ Produkte sind nach NIST-rückführbaren Standards kalibriert und nach Erhalt einsatzbereit.
  • Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es die den Namen „Traceable“ erhält, und wird mit einer NIST Traceable® Bescheinigung geliefert.
  • Dies bedeutet, dass ein 17025-akkreditiertes Kalibrationsprüflabor bestätigt hat, dass das Produkt alle angegebenen Spezifikationen erfüllt oder übertrifft, wodurch Sie Zeit und Geld sparen, da Sie nicht separat kalibrieren müssen.
  • Die NIST Traceable® Kalibrierung unterstützt Sie bei der Einhaltung von Qualitätsstandards und behördlichen Vorschriften, um die Anforderungen von ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA und gemeinsamer Kommission zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
99 h 59 min 59 s
± 0.01 %
LCD
2
8.9 cm
NIST-rückverfolgbar
Akustischer Alarm
1 s
Traceable™ LED-Zeitgeber mit großer Ziffer mit Kalibrierung; Zweikanal
AAA
7.6 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    23
    Minuten
    7
    Sekunden
    29
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ LED-Zeitgeber mit großer Ziffer mit Kalibrierung > Bis zu 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden