Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Länge (metrisch):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD Sonde
Thermoelement-Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
Descrizione
- Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
- ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
- Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Specifica
Specifica
| Genauigkeit | ±0,4/±3,6/2/±4 % |
| Beschreibung | Hochbelastbare Penetrationssonde Typ K mit 12 in. Länge, Mini-Stecker, 25 in. Durchm. Schlf. |
| Temperatur (metrisch) | -150°bis +900 °C |
| Typ | Thermoelement-Sonde |
| Material | Edelstahl; ABS-Kunststoffgriff |
| Länge (metrisch) | 304,8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,35 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto