Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Länge (metrisch):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD Sonde
Thermoelement-Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
- ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
- Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,4/±3,6/2/±4 % |
| Beschreibung | Unabhängige abnehmbare PFA-Ctd-Sonde Typ K, Mini-Anschl., 8 in. Länge, 145 in. Durchmesser, Schlf |
| Temperatur (metrisch) | -150°bis +204 °C |
| Typ | Thermoelement-Sonde |
| Material | Edelstahl-Hülle, PVC-beschichtet |
| Modell | K |
| Länge (metrisch) | 203,2 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,68 mm |