Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Artikelnummer. 11715589 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Länge (metrisch):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD Sonde
Thermoelement-Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11715589
Marke: Cole-Parmer™ 9363121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Universalsonden für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Sonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen konzipiert.
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
Genauigkeit ±0,4/±3,6/2/±4 %
Beschreibung Typ K, Hochtemperatur 25 in. L, 0,063 in. Dm. Sonde, Mini Conn, Schlf., 3 ft 24-Ga
Temperatur (metrisch) -150°bis +700 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Material ICONEL™ Ummantelungsmaterial, Miniatur-Edelstahlgriff
Länge (metrisch) 600 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm