Learn More
Digi-Sense™ Professionelles Dual-Laser-Infrarot-Thermometer mit Bluetooth™-Konnektivität
Anzeigen, Speichern und Freigeben von Echtzeitdaten auf einem Smartphone
Marke:  Digi-Sense™ 20250-25
Artikelnummer. 16689952
  • 489.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unbegrenzter Datenspeicher basierend auf der Kapazität von Smart-Geräten
  • Verlässliche Messungen.
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Die interne Datenprotokollierung speichert bis zu 32K IR-Messwerte
  • Externer Eingang Thermoelement vom Typ K für Kontaktmessungen
  • Dual-Laser-Sichtung zur schnellen Bestimmung von Zielbereichen
  • Die Punktmatrixanzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Anzeige bei schlechten Lichtverhältnissen
Spezifikation
Spezifikation
NIST
Einstellbar:0,1 bis 1,0
4 in.
Flexible Sonde Typ K, Software, Stativ, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht mit Daten.
ABS-Kunststoff
Professionelles Dual-Laser-Infrarot-Thermometer
0,1 °F/°C unter 1.000°, 1 °F/°C über 1.000°
2,27 kg
Datenerfassung
1850 °C
-50 °C
-50°bis +1850 °C
9 V
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Nein
Temperaturmessung
10,16 cm
19,05 cm
150 Millisekunden
Typ K
5 lb.
9,75 in.
3362 °F
-58 °F
-58 °F bis +3362 °F
Ja
Von 932 bis 1832 °F (500 bis 1000 °C): ±1,5%
24,77 cm