Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibrierter Druck- und Durchflussmesser
Bestimmen Sie ganz einfach die Leistung Ihrer Heiz- und Kühlsysteme
Marke: Digi-Sense™ 20250-13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beinhaltet: Pitotrohr, zwei Gummischläuche für die Verwendung mit Pitotrohr, USB-Kabel, Software-CD, ABS-Kunststoffkoffer, eine 9-V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen garantiert
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Großes, mehrzeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD
- Speichern und Abrufen 99 von Probenmesswerten pro Parameter
- Die Zeituhr auf Max./Min./Durchschn. liefert Zeitreferenz
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
8 in. | |
± 0,3 % des Maximalwerts | |
Digitalmanometer | |
5 cm | |
2 in. | |
3 in. | |
0 bis 0,7252 psi | |
7.5 cm |
6.4 Mm Schlauchanschluss | |
32 bis 122 °F | |
HLK | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Pitotrohr, zwei Gummischläuche für die Verwendung mit Pitotrohr, USB-Kabel, Software-CD, ABS-Kunststoffkoffer, eine 9-V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. | |
0 °C bis 50 °C | |
1/4 Zoll-Schlauchanschluss | |
20 cm |